missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ cAMP Parameter Assay Kit

Artikelnummer. 18772014
Click to view available options
Menge:
1 Kit
1/Packung
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18772014

Marke: R&D Systems™ SKGE002B

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

cAMP Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The cAMP Parameter Assay Kit quantifies multi-species cAMP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 3.75 to 240 pmol/mL
Assay-Empfindlichkeit: 8.57 pmol/mL
Konjugat Biotin
Kreuzreaktivität Cross-species reactivity not tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules.
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum, Urin
Spezifität Cyclic AMP Levels in Various Samples
Ausreichend für 6 x 96-Well-Platten
Zielspezies Multi-species
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Menge 1/Packung
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at -20° to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt