missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camostat mesylate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16475718
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16475718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16475718 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY1351210mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.

Camostat mesylate (Camostat mesilate) is an orally active, synthetic serine protease inhibitor for chronic pancreatitis. Camostat mesylate, an inhibitor of TMPRSS2, shows antiviral activity against SARS-CoV-2. Camostat mesylate also inhibits the activity of prostasin, trypsin, and matriptase.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Camostat mesylate
Physikalische Form Solid
CAS 59721-29-8
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H26N4O8S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Camostat mesilate FOY305 FOY-S980
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (252.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (101.11 mM)
SMILES O=C(OCC(N(C)C)=O)CC1=CC=C(OC(C2=CC=C(NC(N)=N)C=C2)=O)C=C1.CS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 494.52
Formelmasse 494.52
Reinheit (%) 98.45%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.