Learn More
Invitrogen™ CAMKK2 (CaMKK Beta) Recombinant Human Protein
CAMKK2 (CaMKK beta) is a serine/threonine kinase.
4170.00 CHF - 19600.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_757380.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, and 50% Glycerol
Molekulargewicht 87.1kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15458623
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR7777A
100μg
4170.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10198622
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV4322
1mg
19600.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CAMKK2 (CaMKK beta) is involved in neurogenesis, cell differentiation, and signal transduction. It also activates CAMKI and CAMKIV, and plays a role in the development of long term memory.
Spezifikation
Spezifikation
NP_757380.1
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, and 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
87.1kDa
RUO - research use only
CAMKK2 (CaMKK Beta)
Human
GST Tag
Frozen