Learn More
Abnova™ CAMK4 (Human) Recombinant Protein
Human CAMK4 full-length ORF ( AAH25687.1, 1 a.a. - 473 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH25687.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 814 |
Name | calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16122551
|
Abnova™
H00000814-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16132551
|
Abnova™
H00000814-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MLKVTVPSCSASSCSSVTASAAPGTASLVPDYWIDGSNRDALSDFFEVESELGRGATSIVYRCKQKGTQKPYALKVLKKTVDKKIVRTEIGVLLRLSHPNIIKLKEIFETPTEISLVLELVTGGELFDRIVEKGYYSERDAADAVKQILEAVAYLHENGIVHRDLKPENLLYATPAPDAPLKIADFGLSKIVEHQVLMKTVCGTPGYCAPEILRGCAYGPEVDMWSVGIITYILLCGFEPFYDERGDQFMFRRILNCEYYFISPWWDEVSLNAKDLVRKLIVLDPKKRLTTFQALQHPWVTGKAANFVHMDTAQKKLQEFNARRKLKAAVKAVVASSRLGSASSSHGSIQESHKASRDPSPIQDGNEDMKAIPEGEKIQGDGAQAAVKGAQAELMKVQALEKVKGADINAEEAPKMVPKAVEDGIKVADLELEEGLAEEKLKTVEEAAAPREGQGSSAVGFEVPQQDVILPEY
Spezifikation
AAH25687.1 | |
calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
CaMK-GR, MGC36771 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
814 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CAMK4 | |
GST |