Learn More
Honeywell KCL™ Camapur™ Comfort 619 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
100 Paare
Beschreibung
- Elegant in Sitz und Form
- Ausgezeichnete Berührungsempfindlichkeit
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Sehr gute Griffigkeit auch bei nassen und öligen Gegenständen
- Waschbar
- Atmungsaktiv
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA 2 |
| Beschichteter Bereich | Handfläche |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Weiß, Grau |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Größe | 6 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Anwendungen |
| Auskleidungsmaterial | Polyamid |
| Durchstechfestigkeit | 1 |
| Mehr anzeigen |