Learn More
Calretinin Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 2D7A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen Calretinin
Klon 2D7A9
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16868425
Unterlagen ansehen
Proteintech
66496-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16858425
Unterlagen ansehen
Proteintech
66496-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Calretinin is encoded by the CALB2 gene located on chromosome 16. It is a troponin C superfamily protein having six EF-hand structural motifs. The EF motif allows the protein to bind calcium, and function in calcium signaling, calcium buffering, and modulating neuronal excitability. Calretinin is expressed in the mesothelium, mast cells, some neural cells, hair follicles, and fat cells.
Spezifikation
Spezifikation
Calretinin
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, CALB2, calbindin 2, Calretinin, CR
CALB2
IgG1
Protein G
Antibody
2D7A9
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Porcine, Human, Mouse, Rat
P22676, P47728, Q08331
100127479, 117059, 12308, 794
Calretinin Fusion Protein Ag2924
Primary
-20°C
CALB2