Learn More
Calponin-1 Mouse, Clone: rCNN1/832, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 1264-MSM6-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15959837
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Calponin-1
Cytoplasmic
rCNN1/832
Unconjugated
XP_005259798
Mouse
34kDa
Protein A/G Purified
RUO
1264
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CNN1
Recombinant full-length human CNN1 protein
Myoepithelial cells in breast ducts
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.