Learn More
Thermo Scientific™ Calpain Inhibitor IV
Marke: Thermo Scientific™ J65052.M¬
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
1 mg | |
-30°bis -10 °C | |
Gehäuse C30H40FN3O6 | |
Z-Leu-Leu-Tyr-Fluormethylketon; Z-LLY-FMK | |
Löslich in DMSO |
Gelb | |
Ein potenter, zelldurchlässiger und irreversibler Inhibitor von Calpain II. Hemmt auch Cathepsin L | |
557,65 | |
Feuchtigkeitsempfindlich | |
Pulver |