Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpain Inhibitor III,≥95 %
Artikelnummer. 15415219
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415219 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15415219 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62919.MB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt die Calpain-Proteolyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt die Calpain-Proteolyse
CAS 88191-84-8
Summenformel C19H35N3O4S
Formelmasse 401,60g/mol
Synonym MDL; Z-Val-Phe-CHO
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 25mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay 95%