Learn More
CALML4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CALML4
Konzentration 0.43 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16875284
Unterlagen ansehen
Proteintech
15894-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16865284
Unterlagen ansehen
Proteintech
15894-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
CALML4
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q91WQ9, Q96GE6
691455, 75600, 91860
CALML4 Fusion Protein Ag8705
Primary
-20°C
CALML4
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CALML4, calmodulin like 4, Calmodulin like protein 4, NY BR 20
Calml4
IgG
Antigen Affinity Chromatography