Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagit, Indikatorqualität
Artikelnummer. 11407024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11407024 5 g 5 Gramm
11417024 25 g 25 Gramm
11427024 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407024 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. B21482.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calmamit wird in der analytischen Chemie als Indikator für die Titration von Calcium oder Magnesium mit Ethylendiaminetraessigsäure (EDTA) weit verbreitet eingesetzt. Es ist auch nützlich bei der Bestimmung von Magnesium in biologischen Materialien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-14-6
Summenformel C17H14N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 358.368
MDL-Nummer MFCD00011656
InChI-Schlüssel ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6364506
IUPAC-Name 4-[(2-Hydroxy-5-Methylphenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Schwefelsäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calmagite
Schmelzpunkt >330°C
Beilstein 708596
Merck Index 14,1718
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 358.37
Güte Anzeige