Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagit, Indikatorqualität, rein
Artikelnummer. 10458440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10458440 5 g Glasflasche 5 Gramm
10335980 10 g Glasflasche 10 Gramm
10080730 25 g Glasflasche 25 Gramm
10247263 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10458440 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 108170050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-14-6
Summenformel C17H14N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 358.368
MDL-Nummer MFCD00011656
InChI-Schlüssel ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
PubChem CID 6364506
IUPAC-Name 4-[(2-Hydroxy-5-Methylphenyl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Schwefelsäure
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calmagite
Schmelzpunkt 300.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 300 min. (610nm, in buffer)
Eignung suitable for determination of calcium and magnesium
Merck Index 15, 1720
Farbe Schwarz
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
Formelmasse 358.38
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calmagite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.