Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagit, Indikatorqualität
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calmamit wird in der analytischen Chemie als Indikator für die Titration von Calcium oder Magnesium mit Ethylendiaminetraessigsäure (EDTA) weit verbreitet eingesetzt. Es ist auch nützlich bei der Bestimmung von Magnesium in biologischen Materialien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Calmamit wird in der analytischen Chemie als Indikator für die Titration von Calcium oder Magnesium mit Ethylendiaminetraessigsäure (EDTA) weit verbreitet eingesetzt. Es ist auch nützlich bei der Bestimmung von Magnesium in biologischen Materialien.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calmagite |
Schmelzpunkt | >330°C |
Beilstein | 708596 |
Merck Index | 14,1718 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 358.37 |
Güte | Anzeige |
Menge | 5 g |