Learn More
Calix[4]aren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10165210 1 g Glasflasche 1 Gramm
10712004 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165210 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 290190010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 74568-07-3 | C28H24O4 | 424.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74568-07-3
Summenformel C28H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 424.5
MDL-Nummer MFCD00233673
InChI-Schlüssel YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 4 arene, tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene 1g, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 aren, 25,26,27,28-tetrahydroxycalix 4 arene, calix 4 arene-25,26,27,28-tetrol, purum hplc
PubChem CID 562409
SMILES C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=CC=CC(=C4O)CC5=CC=CC1=C5O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calix[4]arene
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 315.0°C to 318.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 424.5
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calix[4]arene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.