Learn More
Kalifornisches Restlösungsmittelgemisch-Kit 10-15000 μg/ml in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
3 x 1 mL
Packungsgröße:
3 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310530 3 x 1 mL 3 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310530 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREK50000475TN
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 107-06-2, 67-64-1, 75-05-8, 71-43-2, 67-66-3, 75-09-2
Menge 3 x 1 mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungsmittel oder Matrix Triacetin