Learn More
Kalifornisches Erdöl Ether 2000 μg/ml in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325258 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325258 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09010406TN
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Petroleum ether
CAS 8032-32-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Petroleum ether
Versandbedingung Raumtemperatur
Konzentration 2000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ligroine, BP 2, BP 2 (solvent), Benzine (light petroleum distillate), Benzoline, Canadol, Ligroin, Naphtha, ligroine, Painters' naphtha, Petroleum ether, Refined solvent naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, V.M. and P. naphtha, V.M.&P. naphtha, Varnish makers' and painters' naphtha, Varnish makers' naphtha, Varnish makers' naphtha and painters' naphtha
Solvent or Matrix Triacetin
Menge 5 x 1 mL