missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kalifornische Pestizide der Klasse 2B, Mischung 1035 100 μg/ml in Acetonitril, Zweite Quelle, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30327073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327073 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30327073 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09001035AL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hexythiazox∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Quintozene∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
CAS 78587-05-0, 138261-41-3, 143390-89-0, 121-75-5, 57837-19-1, 16752-77-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hexythiazox∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methomyl∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Pyrethrins∣Pyridaben∣Quintozene∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hexythiazox 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Naled 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Pyridaben 100 μg/mL∣Quintozene 100 μg/mL∣Spinetoram J 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.