Learn More
Kalibrierlösung, Hanna Instruments™
Artikelnummer. 11574297
Ansicht ändern
Click to view available options
pH:
4.01 (bei 25 °C)
7.01 (bei 25°)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH Packungsgröße
11574297 7.01 (bei 25°) 1 Stück
11584277 4.01 (bei 25 °C) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11574297 Lieferant Hanna Instruments Lieferanten-Nr. HI7007L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Einsatz bei der Kalibrierung. Die Hanna Instruments™ Kalibrierlösung wurde speziell für eine Haltbarkeit von 5 Jahren ab Herstellung für ungeöffnete Flaschen entwickelt.
  • Erstklassige Qualität
  • Chargennummer und Verfallsdatum sind auf dem Etikett deutlich gekennzeichnet
  • Luftdicht mit manipulationssicherer Dichtung zur Gewährleistung der Qualität der Lösung
  • NIST-rückführbar und mit Analysenzertifikat geliefert
  • Einfache Identifizierung verschiedener Pufferwerte
  • Die Lösung enthält keine Farbstoffe, die die Referenzzelle der pH-Elektrode färben
Spezifikation
Farbe Nicht ausgewiesen
Analysenzertifikat Ja
pH 7.01 (bei 25°)
Menge 500 ml
Rückführbarkeit auf NIST Ja