Learn More
Hach Lange™ KALIBRIERSET .
Artikelnummer. 10587354
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch)
10587354 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10587354 Lieferant Hach Lange™ Lieferanten-Nr. 2659410
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hach Lange Calibration Set, Volume: 100mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kalibrier-Kit
Zur Verwendung mit (Geräte) Hach Turbidimeters
Volumen (metrisch) 100 ml