Learn More
Nickel Electro™ Calibration record calibration temperature and
Der Nickel Electro™ Kalibrierbericht liefert eine Messung der Präzision um Sollwerte mit gemessenen Maximal- und Minimalwerten für die Empfindlichkeit.
Marke:  Nickel Electro™ CAL
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 12779735
  • 144.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die in einem Kalibrierbericht aufgeführten Messungen stammen von Geräten, deren Werte auf den nationalen Standard rückführbar sind.
  • Der vollständige Kalibrierbericht ist der Bedienungsanleitung des Clifton Geräts hinten beigefügt und enthält die folgenden Informationen
    • Eindeutige Berichtsnummer zwecks Rückverfolgbarkeit.
    • Seriennummer des Geräts.
    • Gerät, anhand dessen es geprüft wurde.
    • Kalibriertemperatur und tatsächliche Empfindlichkeitsergebnisse.
  • Der Kalibrierbericht liefert eine Messung der Präzision um den Sollwert mit den gemessenen Maximal- und Minimalwerten für die Empfindlichkeit.
  • Die Präzision ist definiert als 1) die Fähigkeit einer Messung zur konsistenten Reproduzierbarkeit und 2) die Anzahl der signifikanten Stellen, auf die ein Wert zuverlässig gemessen wurde.
  • Der Kalibrierbericht bietet oder gewährleistet keinerlei Genauigkeit. Die Genauigkeit ist definiert als die Fähigkeit einer Messung, dem tatsächlichen Wert der gemessenen Menge zu entsprechen.
  • Wenn Geräte einen Kalibrierbericht erfordern, bestellen Sie diese Funktion beim Kauf von Geräten aus dem Clifton™ Bereich.
Spezifikation
Spezifikation
21 °C ± 3 °C°