Learn More
Xylem Calibration Oil 5 x 5 mL Bottles (UKAS/NIST)
Artikelnummer. p-200113487
Click to view available options
Brechungsindex:
1.46666
1.55768
Packungsgröße:
25 Milliliter
Artikelnummer. 30484450
Marke: Xylem 90525
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Calibration oil for calibration of refractometers.
  • Calibration Oil
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Calibration Fluid
Brechungsindex 1.46666
Zur Verwendung mit (Geräte) Refractometer