Learn More
Xylem Kalibrieröl 5 x 5 ml Flaschen (UKAS/NIST)
Artikelnummer. 30484450
Ansicht ändern
Click to view available options
Brechungsindex:
1.46666
1.55768
Packungsgröße:
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Brechungsindex Packungsgröße
30484450 1.46666 25 Milliliter
30484456 1.55768 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30484450 Lieferant Xylem Lieferanten-Nr. 90525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00 CHF
    158.07 CHF / 25 Milliliter
    Sparen 10.93 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kalibrieröl zur Kalibrierung von Refraktometern.
  • Kalibrieröl
  • Für Refraktometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Kalibrierlösung
Brechungsindex 1.46666
Zur Verwendung mit (Geräte) Refraktometer