Learn More
Applied Biosystems™ Kalibrierkit, 384-Well
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das 384-Well Kalibrierkit dient zur Wartung Ihres Real-Time PCR-Geräts mit 384-Well-Block.
- Das Kit enthält Kalibrierungen für Region von Interesse (ROI), Hintergrund und Farbstoffe sowie RNaseP-Verifizierung.
- Ausführliche Anweisungen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierter Farbstoff | Proprietäre Mischung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ViiA™ 7 Dx System, QuantStudio™ Dx |
| Produkttyp | Kalibrier-Kit |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Real Time PCR (qPCR) |
| Menge | Je 1 |
| Kalibrierungsart | Spektralkalibrierung |
| PCR-Methode | qPCR |