Learn More
Biochrom Kalibrierlösung für NanoVue Plus Spektralfotometer
Artikelnummer. 10300225
Click to view available options
Detektortyp:
Diode
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10300225
Marke: Biochrom 80214009
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Uracil-Lösung in Natriumazid
Kalibrierflüssigkeit zur Verwendung mit dem Spektrophotometer NanoVue Plus
Spezifikation
Beschreibung Pathlength calibration fluid
Detektortyp Diode
Display No Display
Lichtquelle Xenon-Blitz
Wavelength Range 260 to 280 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) UV-Vis-Spektralphotometer zur schnellen und präzisen Quantifizierung von Nukleinsäuren und Proteinen
Zur Verwendung mit (Geräte) NanoVue Plus Spektralphotometer
Produktidentifikator
  • Pathlength Calibration Fluid