Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Artikelnummer. 30484463
Click to view available options
Brechungsindex:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. 30484463
Marke: Xylem SS075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sucrose solution for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Calibration Fluid
Brechungsindex 1.34401
Zur Verwendung mit (Geräte) Refractometer