Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur
Kalibrierzertifikat Temperatur
Marke: BINDER™ 8012-1589
Additional Details : Gewicht : 0.00200kg
Beschreibung
Kalibrierzertifikat Temperatur - Räumliche Temperaturmessung inklusive Zertifikat, 15-18 Messpunkte bei einer vorgegebenen PrüftemperaturSpezifikation
BINDER Schränke MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720 | |
Kalibrierzertifikat, Temperatur – Temperaturmessung mit Zertifikat, 15 bis 18 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur) | |
Kalibrierzertifikat, Temperatur | |
Temperaturmessung |