Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur
Kalibrierzertifikat Temperatur
Marke:  BINDER™ 8012-1582
Additional Details : Gewicht : 0.00200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15963002
  • 1220.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kalibrierzertifikat Temperatur - Räumliche Temperaturmessung inklusive Zertifikat, 15-18 Messpunkte bei einer vorgegebenen Prüftemperatur
Spezifikation
Spezifikation
BINDER Schränke MKT 115, MKT 240, MKT 720
Kalibrierzertifikat, Temperatur – Temperaturmessung mit Zertifikat, 15 bis 18 Messstellen (bei vorgegebener Temperatur)
Kalibrierzertifikat, Temperatur
Temperaturmessung