Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat Temperatur
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
1 (Erweiterung der Messung)
1 (Zentrum der Kammer)
15 bis 18 Messpunkte
27 Messpunkte
9 Messpunkte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Messung bei vorgegebener Temperatur
- Inklusive Zertifikat
- Verschiedene Messpunkte
- Zubehör für Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Serie FP Avantgarde.Line Trocknungs- und Wärmeschränke |
| Beschreibung | Kalibrierzertifikat Temperatur |
| Kalibrierpunkte | 1 (Zentrum der Kammer) |
| Dauer | 1 Jahr |
| Kalibrierungsart | Temperaturkalibrierung |
| Produkttyp | Kalibrierzertifikat( Temperatur) |
| Produktlinie | BINDER™ FP Avantgarde.Line |
| Service Offering | Funktionsqualifizierung |
| Enthält | Measurement in the center of chamber at specified temperature |