Learn More
Kalibrierpuffer, pH: 9,18, NIST-rückführbar, Beutel, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
20 ml
Specifications
Farbe | Farblos |
pH | 9.18 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 20 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
Geruch | Geruchsneutral |