Learn More
Kalibrierpufferlösungen, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
20 ml
230 ml
1 l
pH:
4.01
9.18
10.01
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Kalibrierungspufferlösung mit pH-Wert 10.01
- 25 Beutel mit 20 ml Puffer
- Farbkodiertes Etikett zur einfachen Bestimmung des pH-Pufferwerts
- Genauigkeit von +/- 0.01 pH bei 25 °C
- Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
- Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte, gewichtsgeprüfte Waagen und Glaswaren der Klasse A
- In einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
- Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
- Ideal für Anwender, die nicht häufig kalibrieren
- Aufgrund der Portabilität ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 10.01 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 20 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
Geruch | Geruchsneutral |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kalibrierpufferlösungen, Hanna Instruments™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur