missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Endecotts Kalibrierungskugel für Sieb

Artikelnummer. 11984295
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
0.02 mm
0.025 mm
0.032 mm
0.045 mm
0.075 mm
0.090 mm
0.106 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.425 mm
0.6 mm
0.71 mm
0.85 mm
2.8 mm
Packungsgröße:
2 Stück
5 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11984295 0.106 mm 5 Stück
11904295 0.02 mm 5 Stück
11914295 0.025 mm 5 Stück
11924295 0.032 mm 5 Stück
11944295 0.045 mm 5 Stück
11964295 0.075 mm 5 Stück
11974295 0.090 mm 5 Stück
11904305 0.15 mm -
11914305 0.18 mm 5 Stück
11954305 0.425 mm 5 Stück
11974305 0.6 mm 5 Stück
11984305 0.71 mm 5 Stück
11994305 0.85 mm 5 Stück
11914465 2.8 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11984295 Lieferant Endecotts Lieferanten-Nr. ZSICSA.106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 CHF
    253.42 CHF / 5 Stück
    Sparen 14.58 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kalibrierungsproben

  • Testsiebkalibrierungsproben, geliefert von Endecotts, ausgestattet mit einem Kalibrierungszertifikat, vollständig nachverfolgbar nach nationalen Normen und als Glaskalibrierungsproben in Einzelaufnahmen, Einmal- oder Einzelprüfproben für kontrollierte und präzise Siebverifizierung.

Spezifikation

Produkttyp Kalibrierprobe
Zur Verwendung mit (Geräte) Für die Verwendung mit Sieben
Größe 0.106 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.