Learn More
Endecotts™ Kalibrierungskugeln für Siebe
Beschreibung
- Kalibriert Siebe mit einer Genauigkeit von ±1 μm
- Kalknatronglas-Mikrosphären gelangen durch die gesamte Sieboberfläche und alle Öffnungen.
- Rückführbar auf United Kingdom National Physical Laboratory
- Die Normen beinhalten eine Kalibrierungstafel.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kalibrierkugelsieb |
| Material | Kalknatronglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sieb |
| Verpackungsmenge | 5/Packung |
| Partikelgröße | 212 μm |