Learn More
H-B Instrument™ SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Thermometer mit wasserdichtem Sensor – Zweizonen-Temperaturbereich: -40 °C° /+70 °C (-40° /+158 °F) Außen
Artikelnummer. 17510676
Ansicht ändern
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
0 °C, 50 °C
0°C, 22°C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kalibrierpunkte Packungsgröße
17510676 0 °C, 50 °C 1 Stück
17365639 0°C, 22°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17510676 Lieferant H-B Instrument™ Lieferanten-Nr. B609000800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.30 CHF
    29.59 CHF / 1 Stück
    Sparen 49.71 CHF
    62% Rabatt
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) beigelegt.
Benötigt
AAA(2)-Batterie
Digitale Thermometer zur effektiven Messung der Temperatur in nassen oder trockenen Umgebungen, einschließlich Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Wasserbädern, Aquarien, Inkubatoren und mehr.
  • Zweizonenmessung mit 1 m- oder 3 m-Kabeln
  • Die verfügbaren Funktionen umfassen minimale/maximale Temperaturmesswerte, duale/dreifache Anzeige und Alarme
  • Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
  • Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
  • Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
Geprüft und kalibriert im exklusiven, dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005- und A2LA-akkreditierten Labor von HB (Zertifikatsnr. 2448.01) mit Geräten, deren Kalibrierung rückführbar ist auf NIST Die Individuell serialisiert.
Spezifikation
Kalibrierpunkte 0 °C, 50 °C
Zertifizierung/Konformität Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkalibrierung und -überprüfung; nasse und trockene Umgebungen
Enthält Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Länge (metrisch) 19 mm
Material Kunststoff
Sondentyp Wasserdicht
Auflösung 0,1 °C/°F
Produkttyp Thermometer für Kühlschränke
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 158 °F
Max. Temperatur (metrisch) 70 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Temperatur (metrisch) -40 °C
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +70 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±1 °C
Display Digital
Breite (metrisch) 19 mm