Learn More
H-B Frio-Temp SP Scienceware™ Kalibrierte elektronische Prüfthermometer, kalibriert für Kühl- und Tiefkühlgeräte
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-40 °C bis +70 °C extern
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch)
Benötigt
AAA(2)-Batterie
- Die genaue Temperaturmessung ohne Probenkontamination wird mit der gefüllten Flasche (im Lieferumfang enthalten) erreicht, die die Probe nachahmt
- Alle Modelle verfügen über eine akkreditierte Kalibrierungsdokumentation, die den Anforderungen von ISO 17025 entspricht
- Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- Individuell serialisiert, CE-Kennzeichnung
Compliance
Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist.Individuell serialisiert.CE-Zeichen.
Spezifikation
Spezifikation
| Flaschenfüllung | Kunststoffflasche (2)/Glasperlen |
| Flaschengröße | 30 ml |
| Kalibrierpunkte | −20 °-C-Tiefkühlbereich (1 extern); 4 °C-Kühlbereich (2 extern) |
| Zertifizierung/Konformität | Getestet und kalibriert im exklusiven und nach ISO/IEC 17025:2005 sowie A2LA dreifach akkreditierten/registrierten H-B-Labor (Zertifikatsnr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist. Einzeln serialisiert, CE-Kennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperaturkalibrierung und -überprüfung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,7 in. |
| Höhe (metrisch) | 19 mm |
| Enthält | Mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 3,3 ft. |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 1,2 in. |
| Mehr anzeigen |