Learn More
Socorex™ Calibra digital 832 Mikropipetten mit Kolben aus Edelstahl
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 ml
1 bis 10 ml
Präzision:
< 0.3 bis 0.15 %
< 0.5 bis 0.2 %
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Zertifikatkalibrierung
- Windungsfreie, sofortige Volumeneinstellung
- Unübertroffene Leistung und Kalibrierungsstabilität
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Vibrations-, Wärme-, Chemikalien- und UV-Lichtbeständigkeit
- Zuverlässige Anwenderkalibrierung
- Autoklavierbar bei 121 °C / 250 °F, wenn komplett montiert
- Jedes Gerät hat seine eigene Seriennummer und durchläuft eine eine strenge Prüfung seines Leistungsverhaltens, die durch ein individuelles QC-Zertifikat bestätigt wird
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | <± 1.5 bis 0.5 % |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE-Richtlinie IVD 98/79/EWG (Medizingeräte für In-vitro-Diagnostika). |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Calibra |
| Typ | Makropipette |
| Volumen (metrisch) | 0,2 bis 2 ml |
| Präzision | < 0.5 bis 0.2 % |
| Menge | 1 Each |