Learn More
Calcyphosine Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 16926-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| Calcyphosine | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CAPS | |
| Calcyphosin, calcyphosine, CAPS, CAPS1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 828 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.26 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q13938 | |
| CAPS | |
| Calcyphosine Fusion Protein Ag10330 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |