Learn More
Calconcarbonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485447
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485447 50 g 50 Gramm
11475447 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485447 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23459.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3737-95-9 | C21H14N2O7S | 438.41 g/mol
Calconcarboxylic acid is used as an indicator for calcium titrations with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in the presence of magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calconcarbonsäure wird als Indikator für Calciumtitrationen mit Ethylendiaminetraessigsäure (EDTA) in Gegenwart von Magnesium verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Natriumhydroxid und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3737-95-9
Summenformel C21H14N2O7S
Molekulargewicht (g/mol) 438.41
MDL-Nummer MFCD00004078
InChI-Schlüssel ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonym calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
PubChem CID 5895210
IUPAC-Name 3-Hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphthalen-1 -ylidene)hydrazinyl]naphthalin-2-Carboxylsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calconcarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼300°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 727492
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,sodium hydroxide and methanol.
Formelmasse 438.42
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.