Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon, rein
Artikelnummer. 10722821 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10722821
Marke: Thermo Scientific Chemicals 202441000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2538-85-4 | C20H13N2NaO5S | 416.383 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2538-85-4
Summenformel C20H13N2NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 416.383
MDL-Nummer MFCD00004069
InChI-Schlüssel YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
PubChem CID 23702480
IUPAC-Name Natrium;4-[(2-Hydroxynaphthalin-1-yl)Hydrazinyliden]-3-Oxonaphthalin-1-Sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcon™
Beilstein 16, 297
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 416.39
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis braun
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver