Learn More
Calcium trifluoromethanesulfonate, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10613183 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
10 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10613183 10 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10613183 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 358680100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium trifluoromethanesulfonate
Namenshinweis 98%
CAS 55120-75-7
Farbe Grau
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2CaF6O6S2
Strukturformel (F3CSO3)2Ca
MDL-Nummer MFCD00143911
Menge 10 g
Synonym calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
InChI-Schlüssel PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium;trifluormethansulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 338.204
PubChem CID 2734307
Formelmasse 338.21
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Powder