Learn More
Calcium Thioglycolate Trihydrate, ≥98.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Calcium Thioglycolate Trihydrate |
| CAS | 65208-41-5 |
| Farbe | Beige |
| Physikalische Form | Crystallized Powder |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C2H10CaO5S |
| Strukturformel | -SCH2COOCa+ · 3H2O |
| MDL-Nummer | MFCD00150707 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3755791 |
| Show More |