Learn More
WTW™ Kalzium-Testkits
Click to view available options
Bereich:
10 bis 250 mg/l
5 bis 160 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Eosin/Phenanthroplin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex Photometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 5 bis 160 mg/l |
| Ausreichend für | 100 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Silber (Ag) Reagenz-Testkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium Test Method: photometric 5 - 160 mg/l Ca
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: diethylene glycol