Learn More
Calcium, technisch, Metall, Stücke, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
Ca, CAS-Nummer-7440-70-2, 100 g, 1484 °C, grau, 40,07 g/mol, 845 °C, 85314, Kunststoff-Pulverbehälter, fest
Spezifikation
Siedepunkt | 1484°C |
Schmelzpunkt | 845°C |
Farbe | Grau |
pH | 14 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 40.07g/mol |
Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium
- Gefahr
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.