Learn More
Calcium, technisch, Metall, Stücke, SLR, Fisher Chemical
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
Marke: Fisher Chemical C/0840/48
Additional Details : CAS : 7440-70-2 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 1401 Chem class : 4.3 Pack group : II
Beschreibung
Ca, CAS Number-7440-70-2, 100g, 1484 deg.C, Gray, 40.07g/mol, 845 deg.C, 85314, Plastic powder jar, Solid
Spezifikation
7440-70-2 | |
85314 | |
Fest | |
1484°C | |
845°C | |
100g |
Ca | |
40.07g/mol | |
Pulvergefäß aus Kunststoff | |
Grau | |
14 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.