Learn More
Calciumsulfat, technisch, wasserfrei, Pulver, SLR, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Calciumsulfat, technisch, wasserfrei, Pulver, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 1450°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 136.14g/mol |
| Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |