Learn More
Calciumsulfathemihydrat, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10075243 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10075243
Marke: Thermo Scientific Acros 385350025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10034-76-1 | 0·5 H2O | 145.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-76-1
Summenformel 0·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 145.15
MDL-Nummer MFCD00149624
InChI-Schlüssel ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Synonym calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate
PubChem CID 3033839
ChEBI CHEBI:32584
IUPAC-Name Dicalcium;disulfat;hydrat
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium sulfate hemihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97% min. (On dry substance) (Complexometry)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.8g/L (20°C)
Formelmasse 145.15
Reinheit (%) ≥97%
Güte Rein
Identifizierung Confirmed
Glühverlust 4.5% to 8.0% (500°C, 2 Hrs)