Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, ≥99 %, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120289 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15647750 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15637750 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15647750 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. C3771500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumsulfatdihydrat, Phosphogips, Landgips, Annalin, Gipsit, Satinit, Gipsstein, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumsulfatdihydrat
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel CaSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Calciumdihydratsulfat
Formelmasse 172.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche