Learn More
Honeywell Fluka™ Calciumsulfat-Dihydrat, 98 %, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
ACS-Reagenz, 98 %
Marke:  Honeywell Fluka™ 255548-100G
Additional Details : CAS : 10101-41-4 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100 g
Verpackung Poly-Flasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15642750
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10101-41-4
172.164
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
24928
Calcium; Sulfat; Dihydrat
CaH4O6S
MFCD00149625
Calciumsulfatdihydrat, Phosphogips, Landgips, Annalin, compactrol, gips, Gipsit, primoplast, Satinit, Gipsstein
CHEBI:32583
O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Calciumsulfatdihydrat
CaH4O6S
MFCD00149625
Pulver
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Calcium; Sulfat; Dihydrat
24928
172.17 mol
ACS-Reagenz
Poly-Flasche
Weiß
10101-41-4
CaSO4 · H2O
NONH für alle Transportarten
Calciumsulfatdihydrat, Phosphogips, Landgips, Annalin, compactrol, gips, Gipsit, primoplast, Satinit, Gipsstein
O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
172.164
CHEBI:32583
98 %
2.320 g/cm3
Fest
100 g