Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, 98 %, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120290 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15642750 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15662750 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15652750 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15642750 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 255548100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumsulfatdihydrat, Phosphogips, Landgips, Annalin, Gipsit, Satinit, Gipsstein, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumsulfatdihydrat
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel CaSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Calcium; Sulfat; Dihydrat
Formelmasse 172.17 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.320 g/cm3