missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calciumsulfat, 99 %, -325 Mesh, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120291
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Calciumsulfat, Drierit, Gips, Schwefelsäure, Calciumsalz 1:1, Karstenit, Wasserfreier Gips, Gipsverband, Wasserfreies Calciumsulfat, Calciumsulfat, wasserfrei, calcium sulfate, anhydrous
24497
CHEBI:31346
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7778-18-9
CaO4S
136.13
MFCD00010912
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Calciumsulfat, Drierit, Gips, Schwefelsäure, Calciumsalz 1:1, Karstenit, Wasserfreier Gips, Gipsverband, Wasserfreies Calciumsulfat, Calciumsulfat, wasserfrei, calcium sulfate, anhydrous
24497
CHEBI:31346
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O

-325 Mesh, 99 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calciumsulfat
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel CaSO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name calcium sulfate
Formelmasse 136.14 mol
Reinheit (%) 99 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.960 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'