missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calciumsulfat, 99 %, -325 Mesh, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumsulfat |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 g |
Strukturformel | CaSO4 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Calcium; Sulfat |
Formelmasse | 136.14 mol |
Reinheit (%) | 99 % |
Verpackung | Poly-Flasche |
Aussehen | Pulver |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'